missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lufenuron, TRC

Artikelnummer. 30467010
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 g
Packungsgröße:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30467010 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30467010 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL47375010G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Lufenuron
CAS 103055-07-8
Purity Grade Notes HPLC
Molecular Formula C17 H8 Cl2 F8 N2 O3
Quantity 10 g
Synonym Lufenuron anhydrous, 1-[2,5-Dichloro-4-[(2RS)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea, Benzamide, N-[[[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro-, (RS)-1-[2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea, CGA 184699, Cigna, Fluphenacur, Fuoro, Lufenuron, Match, Match (pesticide), Match 5EC, Program
InChI Formula InChI=1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
SMILES FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
IUPAC Name N-[[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Molecular Weight (g/mol) 511.15
Formula Weight 509.9784
Percent Purity >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.