missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Luciferase
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek
10mg
1mg
5mg
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 10 mg |
| Storage Requirements | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Solubility | H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| CAS | 9014-00-0 |
| Target | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction