missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lubricating Oil Standard 5: Ca @ 0.300; P @ 0.060 S @ 0.100; Zn @ 0.130 wt% in Lubricating Oil, VHG™

Product Code. 17951156
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
Unit Size:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
17951156 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17951156 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGLOIL5100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Lubricating Oil Standard 5: Ca @ 0.300; P @ 0.060 S @ 0.100; Zn @ 0.130 wt% in Lubricating Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Phosphorus/Sulfur/Zinc/Calcium
CAS 7723-14-0, 7704-34-9, 7440-66-6, 7440-70-2
Methods XRF
Analyte or Component Names Phosphorus/Sulfur/Zinc/Calcium
Shipping Condition Room Temperature
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix 20 cSt Mineral Oil
Quantity 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 0.0604%/Sulfur 0.1004%/Zinc 0.1306%/Calcium 0.3%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.