missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LSM1 Antibody (OTI5C6), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-72547C
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
LSM1 Monoclonal specifically detects LSM1 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
| LSM1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| LSM1 | |
| Full length recombinant protein of human LSM1 (NP_055277) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine | |
| IgG2b |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI5C6 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Cancer-associated Sm-like, CASMYJL124C, LSM1 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae), Small nuclear ribonuclear CaSm, U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm1 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Cancer | |
| 27257.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering