missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRRTM1 Antibody (OTI5H9), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18416387 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18416387 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18416387 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP272543AF350

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

LRRTM1 Monoclonal antibody specifically detects LRRTM1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LRRTM1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone OTI5H9
Conjugate Alexa Fluor 350
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ32082, leucine rich repeat transmembrane neuronal 1, leucine-rich repeat transmembrane neuronal 1 protein, leucine-rich repeat transmembrane neuronal protein 1
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 182-422 of human LRRTM1 (NP_849161) produced in E.coli.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 347730
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.