missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
LRPAP Monoclonal antibody specifically detects LRPAP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigen | LRPAP |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 7F1 |
| Conjugate | Alexa Fluor 700 |
| Dilution | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | A2MRAPMRAP, A2RAP, alpha-2-macroglobulin receptor-associated protein, alpha-2-macroglobulin receptor-associated protein 1, Alpha-2-MRAP, HBP44, lipoprotein receptor associated protein, low density lipoprotein receptor-related protein associated protein 1, Low density lipoprotein receptor-related protein-associated protein 1, low density lipoprotein-related protein-associated protein 1(alpha-2-macroglobulin receptor-associated protein 1), MGC138272, RAP |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was raised by immunising mice with human placental LRPAP. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?