missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LRP10 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18341925 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18341925 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18341925 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP300097FR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

LRP10 Polyclonal specifically detects LRP10 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen LRP10
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 680
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp564C1940, low density lipoprotein receptor-related protein 10, low-density lipoprotein receptor-related protein 10, LRP-10, LRP9, MGC142274, MGC142276, MGC8675, MST087
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant LRP10 (Q7Z4F1-1; Met1-Lys440).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 26020
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.