missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Loxiglumide

Description
Loxiglumide is a CCK1 antagonist. Suppresses CCK-induced proliferation of acinar cells. Inhibits pancreatic secretion of digestive enzymes. Active in vivo.
Specifications
Specifications
| CAS | 107097-80-3 |
| Synonym | 4-[(3,4-Dichlorobenzoyl)amino]-5-[(3-methoxypropyl)pentylamino]-5-oxopentanoic acid |
| Quantity | 5 mg |
| Molecular Formula | C21H30Cl2N2O5 |
| Formula Weight | 461.38 |
| Purity | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?