missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Low-Density Polyethylene Bags

Product Code. 13415938 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
127 x 76mm
178 x 127mm
229 x 152mm
254 x 203mm
305 x 254mm
457 x 152mm
457 x 305mm
Conditionnement:
Each
Pack of 1000
Pack of 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 13415938

Marque: Cole-Parmer™ 0650512

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Store a variety of solids or powders in these LDPE bags. Low Density Polyethylene Bags stand up to your storage needs with a strong bottom seal.

  • Seal with heat sealer or bag ties
  • Good for general laboratory storage
  • Available in a variety of sizes and thicknesses

Spécification

Description Low-Density Bag
Color Clear
Material Polyethylene
Quantity 500 Each
Thickness (English) 3 mil
Dimensions (L x W) 457 x 152mm
Length (Metric) 457 mm
Width (Metric) 152 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis