missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Losartan potassium salt

Codice prodotto. 15841052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15841052 25 g 25g
15831052 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15841052 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 462740250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £147.00
    £132.65 / 25g
    Save £14.35
    9% Off
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Formats

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 124750-99-8 | C22H22ClKN6O | 461.01 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 124750-99-8
Molecular Formula C22H22ClKN6O
Molecular Weight (g/mol) 461.01
InChI Key OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53396294

Specifica

Quantity 25 g
Chemical Name or Material Losartan potassium salt

RUO – Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.