missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lonza™ SYBR™ Green II Nucleic Acid Gel Stain

Produktkod. 11520767
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 x 50 μL
Förpackningsstorlek
Pack of 10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11520767

missing translation for 'mfr': Lonza™ 50523

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For the detection of ssDNA and RNA in agarose and polyacrylamide gels

•    Highly sensitive fluorescent stain
•    Exhibits excellent signal-to-noise ratio with no background fluorescence
•    Detects as little as 40–80ng single-stranded nucleic acid in denaturing gels and 2–4ng in nondenaturing gels at 300nm transillumination
•    Ideal for nonisotopic detection of DNA mutations by single-stranded conformation polymorphism (SSCP) analysis

Product licensed by Cambrex from Molecular Probes, Inc. For research and quality control use only.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Boiling Point 189°C
Color Green
Concentration 10,000X
Product Type RNA Stain
Stain Type SYBR™ Green II
Form Liquid
For Use With (Application) Detection of ssDNA and RNA in Agarose and Polyacrylamide gels
Quantity 10 x 50 μL
Storage Requirements −20°C
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.