missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lodoxamide, MedChemExpress

Product Code. 16452157
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Unit Size:
100mg
10mg
200mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16452157

Brand: Medchem Express HY14270

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Lodoxamide (U-42585E free acid) is an antiallergic compound acting as a mast-cell stabilizer for the treatment of asthma and allergic conjunctivitis.

Lodoxamide (U-42585E free acid) is an antiallergic compound acting as a mast-cell stabilizer for the treatment of asthma and allergic conjunctivitis.

Specifications

Chemical Name or Material Lodoxamide
Physical Form Solid
CAS 53882-12-5
Color Light Yellow
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C11H6ClN3O6
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Synonym U-42585E free acid
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (160.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C(NC1=C(Cl)C(NC(C(O)=O)=O)=CC(C#N)=C1)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 311.63
Formula Weight 311.63
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Show More Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt