missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithium Solution for ICP, 100mg/L, HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Product Code. 12976194 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12976194

missing translation for 'mfr': Fisher Chemical S 130 500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Specifikationer

Solution Contains HNO3
Concentration 1 g/L
Quantity 500 mL
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.