missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, PET

Codice prodotto. 12427361 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Material (Liner):
Foamed Polyethylene
Foil
Linerless
Polyethylene Cone
Closure Material:
Polyethylene
Polypropylene
Urea
No. per Case:
500
1000
Dimensione della confezione:
Pack of 1000
Pack of 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Material (Liner) Closure Material No. per Case unitSize
12427361 Polyethylene Cone Urea 1000 Pack of 1000
12437361 Foil Polypropylene 500 Pack of 500
12497351 Foamed Polyethylene Polypropylene 1000 Pack of 1000
12457361 Linerless Polyethylene 500 Pack of 500
12467361 Polyethylene Cone Urea 500 Pack of 500
12447361 Foil Urea 500 Pack of 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12427361 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 986746
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Provides the clarity of glass with the safety of plastic.

  • Vials offer low permeability to solvents and minimal background counts
  • Clarity of glass with the safety of plastic
  • Vials can be safely incinerated
  • No harmful gas is generated
  • Packaged in 5 utility trays with each partition tray holding 100 vials
  • Utility trays serve as a way to store your samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Material (Liner) Polyethylene Cone
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 27 mm
Material PET
Volume (Metric) 20 mL
No. per Case 1000
Closure Material Urea
Closure Size 22-400
Height (Metric) 61 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.