missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lipocalin-2/NGAL Antibody (29), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18402165 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18402165 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18402165 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP105183MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rat Monoclonal Antibody

Lipocalin-2/NGAL Monoclonal antibody specifically detects Lipocalin-2/NGAL in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Lipocalin-2/NGAL
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 29
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, HNL, LCN2, lipocalin 2, lipocalin 2 (oncogene 24p3), Lipocalin-2, migration-stimulating factor inhibitor, MSFI, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGALlipocalin-2, Oncogene 24p3, p25, siderocalin
Host Species Rat
Immunogen Recombinant mouse NGAL
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Alzheimers Research, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3934
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.