missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Fluorescein Antibody Labeling Kit
Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
1 mg
30 μg
300 μg
Packungsgröße:
1 set
1mg
Beschreibung
Fluorescein is a fluorophore widely used in biological analysis, with a pH dependent absorption and emission spectrum. In TBS LL-Fluorescein shows an absorption maximum at 494 nm and an emission maximum at 520 nm.
Bestellinformation
Quantity
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Quantity | 300 μg |
| Conjugate | FITC |
| Kit Contents | Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL-AP Modifier reagent, 1 vial of LL-AP Quencher reagent |
| Product Type | Fluorescein Antibody Labeling Kit |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur