missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lifitegrast, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497738
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
16497738 10 mg 10mg
16433717 50 mg 50mg
16407606 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16497738 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19344

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Lifitegrast (SAR 1118) is a potent integrin antagonist. Lifitegrast blocks the binding of intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) to lymphocyte function-associated antigen 1 (LFA-1), interrupting the T cell-mediated inflammatory cycle. Lifitegrast inhibits Jurkat T cell attachment to ICAM-1 with an IC50 of 2.98 nM. Lifitegrast can be used for researching dry eye disease.

Lifitegrast (SAR 1118) is a potent integrin antagonist. Lifitegrast blocks the binding of intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) to lymphocyte function-associated antigen 1 (LFA-1), interrupting the T cell-mediated inflammatory cycle. Lifitegrast inhibits Jurkat T cell attachment to ICAM-1 with an IC50 of 2.98 nM. Lifitegrast can be used for researching dry eye disease.

Spezifikation

Chemical Name or Material Lifitegrast
CAS 1025967-78-5
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C29H24Cl2N2O7S
Quantity 10 mg
Synonym SAR 1118 SHP-606
Solubility Information DMSO : ≥ 29 mg/mL (47.12 mM)
SMILES O=C(O)[C@H](CC1=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C1)NC(C2=C(Cl)C3=C(CN(C(C4=CC=C5C=COC5=C4)=O)CC3)C=C2Cl)=O
Molecular Weight (g/mol) 615.48
Formula Weight 615.48
Percent Purity 99.09%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.