missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIF Antibody (9824) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30738171 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30738171 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30738171 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB250E

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

LIF Monoclonal antibody specifically detects LIF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LIF
Applications Immunohistochemistry, Neutralization
Classification Monoclonal
Clone 9824
Conjugate DyLight 405
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CDF, D factor, DIA, differentiation inhibitory activity, differentiation stimulating factor, Differentiation-stimulating factor, Emfilermin, HILDAcholinergic differentiation factor, leukemia inhibitory factor, leukemia inhibitory factor (cholinergic differentiation factor), Melanoma-derived LPL inhibitor, MLPLI
Host Species Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human LIF
Purification Method Protein A or G purified from ascites
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Stem Cell Lines
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3976
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.