missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LHR Antibody (LHCGR/1415), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18405783 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18405783 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18405783 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254494MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LHR Monoclonal antibody specifically detects LHR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen LHR
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone LHCGR/1415
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Dilution Flow Cytometry
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ41504, HHG, hypergonadotropic hypogonadism, LCGRLH/CGR, LH/CG-R, LHRHR, LHRLGR2ULG5, LSH-R, Luteinizing hormone receptor, luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor, lutropin/choriogonadotropin receptor, lutropin-choriogonadotropic hormone receptor
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 70-410) of human LHR protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P22888)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Caveolae Markers, GPCR
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3973
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.