missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Levosulpiride, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Description
Levosulpiride (RV-12309) is the (S)-enantiomer of sulpiride, which is a D2 receptor a antagonist, an atypical antipsychotic drug of the benzamide class.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Levosulpiride |
| CAS | 23672-07-3 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C15H23N3O4S |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | RV-12309 S-(-)-Sulpiride |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (146.44 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC[C@H]1N(CC)CCC1)C2=CC(S(=O)(N)=O)=CC=C2OC |
| Molecular Weight (g/mol) | 341.43 |
| Show More |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido