missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leukotriene A4 Hydrolase/LTA4H Antibody (457), Alexa Fluor™ 532 , Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18415907 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18415907 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18415907 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289376AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Leukotriene A4 Hydrolase/LTA4H Monoclonal antibody specifically detects Leukotriene A4 Hydrolase/LTA4H in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Leukotriene A4 Hydrolase/LTA4H
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 457
Conjugate Alexa Fluor 532
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 3.3.2.6, Leukotriene A(4) hydrolase, leukotriene A4 hydrolase, leukotriene A-4 hydrolase, LTA4, LTA-4 hydrolase
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Leukotriene A4 Hydrolase/LTA4H (NP_000886.1; Met 1-Asp 611).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4048
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.