missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

[Leu5]-Enkephalin Acetate, TRC

Product Code. 30012119
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30012119 10 mg 10mg
30008918 100 mg 100mg
30011016 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012119 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCL33034010MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 81678-16-2
Synonym 1-5-Dynorphin∣L-Tyrosylglycylglycyl-L-phenylalanyl-L-leucine∣5-L-Leucine-enkephalin∣Leu-enkephalin∣Leucine Enkephalin∣Leucyl-enkephalin∣Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-OH

Spezifikation

Purity >95% (HPLC)
Format Neat
Molecular Weight (g/mol) 615.67
Quantity 10 mg
Shipping Condition Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.