missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leptin/OB Antibody (6), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18408335 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18408335 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18408335 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP221619MFV610

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Leptin/OB Monoclonal antibody specifically detects Leptin/OB in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Leptin/OB
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 6
Conjugate mFluor Violet 610 SE
Dilution Western Blot, ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ94114, leptin, leptin (murine obesity homolog), leptin (obesity homolog, mouse), Obese protein, obese, mouse, homolog of, Obesity factor, OBOBS
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human leptin
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3952
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.