missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Lenalidomide 4'-PEG1-amine

Descripción
Lenalidomide 4'-PEG1-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG1 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | 3-[4-[[2-(2-Aminoethoxy)ethyl]amino]-1,3-dihydro-1-oxo-2 H-isoindol-2-yl]-2,6-piperidinedione dihydrochloride |
| CAS | 2624336-86-1 |
| Quantity | 25 mg |
| Target | Degrader Building Blocks |
| Molecular Formula | C17H22N4O40.2 HCl |
| Purity | 0.95 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?