Learn More
Motic™ LED Module for Epi Illuminator
Produktkod. 15475262
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Description:
6000°K
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15475262
missing translation for 'mfr': Motic™ 1101000201982
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Suitable light source for the Epi Illuminator. Motic™ LED Module for Epi Illuminator is one of two interchangeable Epi Illuminator light sources.
  • Long-lasting and powerful LED.
  • Available in two color temperatures (4500°K, and 6000°K).
Specifikationer
Type LED Module
Description 6000°K
For Use With (Equipment) Epi Illuminator, BA410E, BA310MET and AE31E microscopes
Voltage 12 V
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.