Learn More
BINDER™ Leakage Test
Product Code. 17029833 Shop All BINDER Products
Click to view available options
Unit Size:
Each
Product Code. 17029833
Brand: BINDER™ DL000034
Leakage test for testing and logging of the leak-tightness of systems
  • Testing and logging of leak-tightness of systems containing hydrofluorocarbons
  • In accordance with Regulation EC842/2006, including test book
Specifications
For Use With (Equipment) BINDER Chambers Series MK, MKF, MKT, MKFT
Description Leakage test - Testing and logging of the leak-tightness of systems containing hydrofluorocarbons in accordance with Regulation EC842/2006, incl. test book
Product Type Installation Remote Support
Product Content Correction
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis