missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lead(II) Iodide, Pure, SLR, Fisher Chemical

Codice prodotto. 10624922 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 g
Packaging:
Glass Jar
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
10624922 100 g Glass Jar 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10624922 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore L/1400/48

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Melting Point 402°C
CAS 10101-63-0
Color Orange to Yellow
Physical Form Powder/Solid
Quantity 100 g
Molecular Formula I2Pb
MDL Number MFCD00011163
Synonym lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
InChI Key RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [I-].[I-].[Pb++]
IUPAC Name λ²-lead(2+) diiodide
Molecular Weight (g/mol) 461.00
PubChem CID 24931
Formula Weight 461g/mol
Packaging Glass Jar
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) iodide
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
  • ACUTE AQUATIC Acute 1
  • Reproductive toxicity Category 1A
  • Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Very toxic to aquatic life.
  • H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
  • H360Df-May damage the unborn child. Suspected of damaging fertility.
  • H373-May cause damage to organs.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Consigli di prudenza
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.