missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAR/PTPRF Antibody (384727) [PerCP], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30737585 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30737585 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30737585 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' FAB3004C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Rat Monoclonal Antibody

LAR/PTPRF Monoclonal antibody specifically detects LAR/PTPRF in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen LAR/PTPRF
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 384727
Conjugate PerCP
Formulation PBS
Gene Alias LCA-homolog, protein tyrosine phosphatase, receptor type, F, receptor type, F polypeptide, receptor-linked protein-tyrosine phosphatase LAR, receptor-type tyrosine-protein phosphatase F
Host Species Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LAR, Ala27-Glu1251, Accession # NP_569707
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cellular Signaling, Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5792
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.