missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LAP (TGF-beta 1) Antibody (7F6), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-22114F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LAP (TGF-beta 1) Monoclonal specifically detects LAP (TGF-beta 1) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| LAP (TGF-beta 1) | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| TGFB1 | |
| Purified recombinant fragment of human TGF beta 1 (amino acids 62-197) expressed in E. coli. [UniProt# P01137] | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Apoptosis, Asthma, Cancer, Immunology, Phospho Specific | |
| 7040 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 7F6 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1 | |
| Mouse | |
| Ammonium sulfate precipitation | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur