missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lanthanum Standard: La @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™

Codice prodotto. 17977769
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
17977769 500 mL 500mL
17929299 50 mL 50mL
17958379 100 mL 100mL
17968879 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17977769 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGPLAN500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Lanthanum Standard: La @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material Lanthanum
CAS 7439-91-0
Methods ICP/ICP-MS
Analyte or Component Names Lanthanum
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula La
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym La
InChI Formula InChI=1S/La
SMILES [La]
IUPAC Name lanthanum
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 138.906
Quantity 500 mL
Formula Weight 138.906 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.