Learn More
Invitrogen™ Lamin A/C Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA579605
Product Code. 15935175
  • £386.00 / 100µg
Description
Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: human placenta tissue, human PC-3 whole cell, human Hela whole cell, human HepG2 whole cell. IHC: Mouse Intestine tissue, Rat Intestine tissue, Human Mammary Cancer tissue. ICC/IF: A431 cell, NIH3T3 cell. Flow: THP-1 cell.
Lamins are a class of intermediate filament proteins that form a matrix on the inner surface of the nuclear envelope. These proteins are found in many different cell types in three different forms (A, B, and C). Lamins A and C are alternatively spliced versions of the LMNA gene. The LMNA gene has been linked to many disorders of the muscular system, nervous system, and the fat distributions systems including: Emery-Dreifuss muscular dystrophy, Dunnigan-type familial partial lipodystrophy (FPLD), limb-girdle muscular dystrophy (LGMD1B), dilated cardiomyopathy (CMD1A), axonal neuropathy (Charcot-Marie-Tooth disease; CMT2B1), and mandibuloacral dysplasia (MAD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Lamin A/C
Polyclonal
Unconjugated
LMNA
70 kDa lamin; cb948; CDCD1; CDDC; CMD1A; CMT2B1; Dhe; EMD2; FPL; FPLD; FPLD2; HGPS; I79_009616; IDC; lamin; lamin A; lamin A/C; lamin A/C L homeolog; lamin A/C-like 1; Lamin A+C mutant; Lamin AC; lamin a-c; lamin C; lamin C2; lamin-A; Lamin-A/C; LDP1; LFP; LGMD1B; LMN1; lmna; LMNA protein; lmna.L; lmna-A; LMNC; LMNL1; mutant 453W; Mutant lamin A/C; nuclear intermediate filament protein; nuclear lamin A; prelamin-A/C; PRO1; progerin mutant; Renal carcinoma antigen NY-REN-32; RP11-54H19.1; unnamed protein product; wu:fk66d12; XELAEV_18040808mg
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
16905, 4000, 60374
-20°C
Lyophilized
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
500 μg/mL
PBS with 5mg BSA and 0.05mg sodium azide
P02545, P48678, P48679
LMNA
E.coli-derived human Lamin A/C recombinant protein (Position: Y481-Y646).
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt