missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals LabCare Incubator Water Disinfectant

Code produit 30281210 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Size:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Size unitSize
30281210 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30281210 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 093051254

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Maintenance of water and prevents cross-contamination in incubators.

  • MP Biomedicals LabCare Incubator Water Disinfectant Solution offers a comprehensive solution for maintaining water cleanliness and preventing cross-contamination within incubators
  • This high-efficiency, broad-spectrum antimicrobial solution effectively inhibits and eliminates microorganisms present in incubator water
  • With its stable formulation and low toxicity, it ensures a clean and sterile environment conducive to optimal incubation conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Product Type Disinfectant
Color-coded No
Form Liquid
Scent Unscented
Sterility Non-sterile
Size 500 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.