missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ L3HYPDH Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA5113237
This item is not returnable.
View return policy
Description
L3HYPDH Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA
L3HYPDH catalyzes the dehydration of trans-3-hydroxy-L-proline to delta-1-pyrroline-2-carboxylate (Pyr2C). It may be required to degrade trans-3-hydroxy-L-proline from the diet and originating from the degradation of proteins such as collagen-IV that contain it.
Specifications
| L3HYPDH | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| L3HYPDH | |
| C14orf149; L-3-hydroxyproline dehydratase (trans-); L3HYPDH; probable proline racemase; trans-3-hydroxyl-L-proline dehydratase; trans-3-hydroxy-L-proline dehydratase; trans-L-3-hydroxyproline dehydratase | |
| Rabbit | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 112849 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 4 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 | |
| Q96EM0 | |
| L3HYPDH | |
| Recombinant Human Trans-3-hydroxy-L-proline dehydratase protein (13-312AA). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering