missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Threoninol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | L-Threoninol |
| CAS | 3228-51-1 |
| Molecular Formula | C4H11NO2 |
| Quantity | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@H](N)CO |
| IUPAC Name | (2R,3R)-2-aminobutane-1,3-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 105.14 |
| Formula Weight | 105.079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?