missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory Low Chair
Description
- Vinyl low chair on casters
- Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
- Fully adjustable seat height, back height, and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- Cleanroom Class 7 suitable
Specifications
Specifications
| Product Type | Laboratory Seat |
| Color | Black |
| Adjustable | Yes |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Back Style | Ergonomic |
| Finish | Vinyl |
| Frame Material | Steel |
| Lift Type | Gas Lift |
| Load Bearing Capacity (Metric) | 150 kg |
| Seating Height | Desk Height |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Spot an opportunity for improvement?