missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Techsit™ L-Tech Laboratory High Chair

Product Code. 16593914
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Black
Sapphire Blue
With Armrest:
No
Yes
With Casters:
No
Yes
With Tilt:
No
Yes
Unit Size:
Each
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color With Armrest With Casters With Tilt Unit Size
16593914 Black Yes No No Each
16503924 Black No Yes No Each
16513924 Black No No Yes Each
16523924 Sapphire Blue No No No Each
16533924 Sapphire Blue Yes No No Each
16543924 Sapphire Blue No Yes No Each
16553924 Sapphire Blue No No Yes Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16593914 Fournisseur Techsit™ Code fournisseur TS8311B/AA
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Antimicrobial laboratory high chair is an ergonomically designed seat with a back.

  • Vinyl high chair with adjustable foot ring
  • Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom Class 7 suitable

Spécification

Product Type Laboratory Seat
Color Black
Adjustable Yes
Arm Style Adjustable Arms
Autoclavable Not Autoclavable
Back Style Ergonomic
Finish Vinyl
Frame Material Steel
Lift Type Gas Lift
Load Bearing Capacity (Metric) 150 kg
Seating Height High Bench Height
Upholstery Vinyl
Warranty 5 Year
Weight (Metric) 16 kg
Wheel Type Glide
Width (Metric) 490 mm
With Armrest Yes
With Backrest Yes
With Casters No
Footrest Yes
With Lumbar Support Yes
With Tilt No
Material Vinyl
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.