missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Isoleucyl-L-methionine TFA Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | L-Isoleucyl-L-methionine TFA Salt |
| Analyte or Component Names | L-Isoleucyl-L-methionine TFA Salt |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C11 H22 N2 O3 S . C2 H F3 O2 |
| Synonym | 1176: PN: EP2071334 SEQID: 1248 Claimed Protein, 1176: PN: WO2009077864 SEQID: 1248 Claimed Protein, 41: PN: EP2161028 PAGE: 9 Claimed Protein, 82: PN: WO2020097235 SEQID: 312 Claimed Protein |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H22N2O3S.C2HF3O2/c1-4-7(2)9(12)10(14)13-8(11(15)16)5-6-17-3;3-2(4,5)1(6)7/h7-9H,4-6,12H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16);(H,6,7)/t7-,8-,9-;/m0./s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)O.OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | (2S)-2-[[(2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoyl]amino]-4-methylsulfanylbutanoic acid;2,2,2-trifluoroacetic acid |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?