missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Glutamine, MedChemExpress

Product Code. p-200101161
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
500mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16442376

Brand: Medchem Express HYN0390

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress L-Glutamine (L-Glutamic acid 5-amide) is a non-essential amino acid present abundantly throughout the body and involved in many metabolic processes. L-Glutamine provides a source of carbons for oxidation in some cells.

L-Glutamine (L-Glutamic acid 5-amide) is a non-essential amino acid present abundantly throughout the body and involved in many metabolic processes. L-Glutamine provides a source of carbons for oxidation in some cells.

Specifications

Chemical Name or Material L-Glutamine
CAS 56-85-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C5H10N2O3
Synonym L-Glutamic acid 5-amide
Solubility Information H2O : 17.86 mg/mL (122.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 146.14
Quantity 500 mg
Formula Weight 146.14
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado