missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Asparaginase Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18330040 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18330040 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18330040 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP1780860.1MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

L-Asparaginase Polyclonal specifically detects L-Asparaginase in E. coli samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen L-Asparaginase
Applications Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:3000, ELISA 1:5000 - 1:25000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Formulation 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% Sodium Azide
Gene Alias AnsA, AnsB, Asparaginase, Colaspase, Cytoplasmic asparaginase I, L ASNase I, L ASNase II, L asparaginase 1, L asparaginase 2, L asparaginase I, L asparaginase II, L asparaginase II precursor, L asparagine amidohydrolase I, L asparagine amidohydrolase II
Gene Symbols ansB
Host Species Rabbit
Immunogen Asparaginase [E. coli]
Purification Method Ion exchange chromatography
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1039460
Reconstitution Restore with 100 uL deionized water (or equivalent).
Target Species Bacteria
Content And Storage Store at 4C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.