missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress L-ANAP hydrochloride
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
Unit Size:
1mg
5mg
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 5 mg |
| Storage Requirements | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Solubility | DMSO : 33.33 mg/mL (107.95 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 1 mg/mL (3.24 mM; Need ultrasonic) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Molecular Weight (g/mol) | 308.76 g/mol |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering