missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&DSystems™ L-15 (Leibovitz), 25 mM HEPES, L-glutamine, no phenol red

Product Code. 18401940
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18401940 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18401940 Fournisseur R&DSystems™ Code fournisseur M40450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Leibovitz’s L-15 Medium with 25 mM HEPES buffer and L-glutamine. No phenol red.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

For Use With (Application) Cell Culture
Quantity 500 mL
Purity or Quality Grade 0.2 μm filtered
Content And Storage 2 - 8 °C, protected from light
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.