missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kv7.1 Antibody (S37A/10), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Code produit. 18417313 Tous les produits Bio Techne Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
18417313 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18417313 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP212897JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Kv7.1 Monoclonal antibody specifically detects Kv7.1 in Human, Mouse, Rat, Hamster samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Kv7.1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone S37A/10
Conjugate Janelia Fluor 549
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias ATFB3, IKs producing slow voltage-gated potassium channel subunit alpha KvLQT1, JLNS1, KCNA8FLJ26167, KCNA9Kv1.9, kidney and cardiac voltage dependend K+ channel, KQT-like 1, Kv7.1, KVLQT1ATFB1, LQT, LQT1, potassium voltage-gated channel subfamily KQT member 1, potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 1, RWS, slow delayed rectifier channel subunit, SQT2, Voltage-gated potassium channel subunit Kv7.1, WRS
Host Species Mouse
Immunogen Fusion protein amino acids 2-101 of human KCNQ1
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cardiovascular Biology, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3784
Target Species Human, Mouse, Rat, Hamster
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.