missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KT3 Epitope Tag Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Product Code. 18752903 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18752903 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18752903 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB11040655AF350

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

KT3 Epitope Tag Polyclonal antibody specifically detects KT3 Epitope Tag in Epitope Tag samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen KT3 Epitope Tag
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 350
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias KPPTPPPEPET Epitope Tag, KPPTPPPEPET Tag, KT3 Epitope Tag
Host Species Rabbit
Immunogen Rabbits were immunized with KT3 (KPPTPPPEPET) conjugated to KLH. Antibody was isolated by affinity chromatography using the peptide immobilized on solid support.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Epitope Tags
Primary or Secondary Primary
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Target Molecule Epitope Tag
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.