missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KLH Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-99936CL1
This item is not returnable.
View return policy
Beskrivning
KLH Polyclonal antibody specifically detects KLH in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
| KLH | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| Purified |
| ELISA | |
| CoraFluor 1 | |
| keyhole limpet hemocyanin (KLH) | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering