missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLF17 Antibody (PCRP-KLF17-1G2), DyLight 650, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18334315 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18334315 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18334315 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP314000C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

KLF17 Monoclonal antibody specifically detects KLF17 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen KLF17
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone PCRP-KLF17-1G2
Conjugate DyLight 650
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ40160, Kruppel-like factor 17, Zfp393, Zinc finger protein 393Krueppel-like factor 17, ZNF393novel zinc-finger protein
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant full-length human KLF17protein (Uniprot: Q5JT82)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 128209
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.