missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLF13 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Product Code. 18362042 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18362042 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18362042 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298809IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

KLF13 Polyclonal specifically detects KLF13 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KLF13
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 755
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias basic transcription element binding protein 3, Basic transcription element-binding protein 3, BTEB3FKLF2, BTE-binding protein 3, Krueppel-like factor 13, Kruppel-like factor 13, Novel Sp1-like zinc finger transcription factor 1, NSLP1RFLAT1, RANTES factor of late activated T lymphocytes-1, RANTES factor of late activated T-lymphocytes 1, RFLAT-1FKLF-2, Sp1 like zinc finger transcription factor, Transcription factor BTEB3, Transcription factor NSLP1
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human KLF13.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Chromatin Research, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51621
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.