missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KLC4 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Description
KLC4 Polyclonal antibody specifically detects KLC4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | KLC4 |
| Applications | Western Blot, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 488 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | bA387M24.3, kinesin light chain 4, kinesin-like 8, Kinesin-like protein 8, KLC 4, KNSL8, MGC111777 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human KLC4 fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?