missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
KLC2 Polyclonal specifically detects KLC2 in Human samples. It is validated for ELISA.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | KLC2 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 550 |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | FLJ12387, kinesin light chain 2, KLC 2 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant KLC2 (NP_073733.1; Met1-Gly622). |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?