missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIR2DL1/CD158a Antibody (2F9), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Product Code. 18422267 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18422267 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18422267 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP104315MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

KIR2DL1/CD158a Monoclonal antibody specifically detects KIR2DL1/CD158a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KIR2DL1/CD158a
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 2F9
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Dilution Flow Cytometry
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD158 antigen-like family member A, CD158a antigen, CD158Ankat1, cl-42, killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL1, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 1, killer Ig receptor, killer inhibitory receptor 2-2-1, KIR221, MHC class I NK cell receptor, Natural killer-associated transcript 1, NKAT, NKAT-1, NKAT1KIR-K64, p58 killer cell inhibitory receptor KIR-K64, p58 natural killer cell receptor clones CL-42/47.11, p58 NK cell inhibitory receptor NKR-K6,47.11, p58 NK receptor CL-42/47.11, p58.1, p58.1 MHC class-I-specific NK receptor
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human KIR2DL1/CD158a (23-223 aa) purified from E. coli
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3802
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.