missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kininogen 1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18352784 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18352784 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18352784 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299364B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Kininogen 1 Polyclonal specifically detects Kininogen 1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Kininogen 1
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Biotin
Formulation PBS
Gene Alias Alpha-2-thiol proteinase inhibitor, BDK, BK, bradykinin, Fitzgerald factor, High molecular weight kininogen, HMWK, kininogen-1, Williams-Fitzgerald-Flaujeac factor
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Kininogen 1 (NP_001095886.1; Gln 19-Ser 644).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3827
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.